Learn More
VACUUBRAND™ Anillo de sellado de repuesto NBR
Marca: VACUUBRAND™ 20660115
.95 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
NBR | |
1 unidad | |
Junta de estanqueidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
16Hours
20Minutes
57Seconds
46New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Anillo de sellado de repuesto NBR > Material: NBR
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido