Learn More
NCAM-1/CD56 Antibody (1006411), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB24084F
Código de producto. 18657093
  • 525.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
NCAM-1/CD56 Antibody (1006411), FITC, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; FITC