Learn More
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno | NCKAP1 |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18656530
|
Novus Biologicals
NBP2-93928-0.02ml |
0.02 mL |
196.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18623111
|
Novus Biologicals
NBP2-93928-0.1ml |
0.1 mL |
468.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NCKAP1 Polyclonal antibody specifically detects NCKAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
NCKAP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
10787 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
FLJ11291, HEM2p125Nap1, KIAA0587, Membrane-associated protein HEM-2, MGC8981, NAP 1, NAP125, NAP1Nap1, NCK-associated protein 1 | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human NCKAP1 (NP_038464.1). MSRSVLQPSQQKLAEKLTILNDRGVGMLTRLYNIKKACGDPKAKPSYLIDKNLESAVKFIVRKFPAVETRNNNQQLAQLQKEKSEILKNLALYYFTFVDVMEFKDHVCELLNTIDVCQVFFDITVNFDLTKNYLDLIITYTTLMILLSRIEERKAIIGLYNYAHEMTHGASDREYPRLGQMIVDYENPLKKMMEEFVPHSKSLSDALISLQMVYPRRNLSADQWRNAQLLSLISAPSTMLNPAQSDTMPC | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™