Learn More
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93928-0.02ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NCKAP1 Polyclonal antibody specifically detects NCKAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
NCKAP1 | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
FLJ11291, HEM2p125Nap1, KIAA0587, Membrane-associated protein HEM-2, MGC8981, NAP 1, NAP125, NAP1Nap1, NCK-associated protein 1 | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human NCKAP1 (NP_038464.1). MSRSVLQPSQQKLAEKLTILNDRGVGMLTRLYNIKKACGDPKAKPSYLIDKNLESAVKFIVRKFPAVETRNNNQQLAQLQKEKSEILKNLALYYFTFVDVMEFKDHVCELLNTIDVCQVFFDITVNFDLTKNYLDLIITYTTLMILLSRIEERKAIIGLYNYAHEMTHGASDREYPRLGQMIVDYENPLKKMMEEFVPHSKSLSDALISLQMVYPRRNLSADQWRNAQLLSLISAPSTMLNPAQSDTMPC | |
0.02 mL | |
Apoptosis | |
10787 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.02 mL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido