Learn More
Gibco™ Fibroblastos embrionarios de ratón CF1, irradiados
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) Gibco CF1 irradiados son células alimentadoras ideales para apoyar células madre embrionarias (ESC) humanas y de ratón no diferenciadas y sanas y células madre pluripotentes inducidas (iPSC) en cultivos. Fabricado por MTI-GlobalSt
Marca:  Gibco™ A34180
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815771
  • 53.50€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
  • Cultivos de ESC e iPSC con confianza utilizando células alimentadoras meticulosamente analizadas
  • Confíe en un producto ampliamente utilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Ratón
2 millones de células (2 x 106 células)
Embrionario
Crioconservado
Agrupadas
Se envía con hielo seco
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Gibco™ Fibroblastos embrionarios de ratón CF1, irradiados > 2 x 106 células
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.