Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos protectores de conexión directa Uniguard™
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard.
Marca: Thermo Scientific™ 850-WT
77.95 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard. Los soportes de cartuchos protectores son reutilizables y de acero inoxidable, y se acoplan directamente a la entrada de la columna de análisis.
- Con puerto macho de salida de PEEK de 0,0625 in que se adapta a muchos columnas
- La punta hembra de entrada de 0,0625 in se puede utilizar con varios accesorios estándar
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Soporte de cartucho protector para puntas de repuesto de columnas Waters | |
Puntas de repuesto de columnas de aguas | |
Soporte de cartucho protector |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.