Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Pad
Thick foam neck pads are designed to be used with CleanSpace2 Respirators and can be attached to the unit using velcro strips.
Marca:  CleanSpace™ Technology PAF-0014
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930052
  • 78.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza con los respiradores CleanSpace2: ligeros, sin mangueras ni cinturones
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y ofrece transpiración
  • Fáciles de lavar y secado rápido; rápidos de reemplazar
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Higiénicas (materiales de calidad médica) e hipoalergénicas
Especificaciones
Especificaciones
No
Almohadilla Comfort
Soldadura, carpintería, fabricación, fundición, construcción, minería, agricultura, molienda
PAF-0014
163 x 95 x 30 mm
Espuma
Grueso
Respiradores CleanSpace 2
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C
20 g