Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Pad
Thick foam neck pads are designed to be used with CleanSpace2 Respirators and can be attached to the unit using velcro strips.
78.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 |
---|---|
Desechables | No |
Material | Espuma |
Tipo de producto | Almohadilla Comfort |
Para utilizar con (aplicación) | Soldadura, carpintería, fabricación, fundición, construcción, minería, agricultura, molienda |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0014 |
Grueso |
78.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15940052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0016 |
Delgada |
78.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Used with the CleanSpace2 Respirators: light weight, no hoses or belts
- Designed for comfort over long periods
- Allows sweating and offers breathability
- Easy to wash and quick drying; quick to replace
- Designed for long wear in harsh environments
- Hygienic (medical quality materials) and hypoallergenic
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 | |
Espuma | |
Soldadura, carpintería, fabricación, fundición, construcción, minería, agricultura, molienda | |
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C |
No | |
Almohadilla Comfort | |
Respiradores CleanSpace 2 |