Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5976/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.Especificaciones
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Inhibidor | |
521.61g/mol | |
Almacenar a –20°C | |
50 mg |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido