Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
331.00€ - 1330.00€
Especificaciones
Color | Cream |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
Fórmula molecular | C31H31N5O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.61g/mol |
Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18776828
|
Tocris Bioscience™
5976/10 |
10 mg |
331.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18764039
|
Tocris Bioscience™
5976/50 |
50 mg |
1330.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.Especificaciones
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Inhibidor | |
521.61g/mol | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación