Learn More
Invitrogen™ Kit Neon™ Transfection System de 10 μl
Kit de sistema de transfección Neon™ de 10 μl
Marca: Invitrogen™ MPK1025
663.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24270" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de sistema de transfección Neon™ de 10 μl se ha diseñado específicamente para su uso con el MPK5000. Utilice este kit para volúmenes de transfección de 10 μl, que contengan 5 × 104 – 2 × 105 células adherentes o 1 × 105 – 5 × 105 células de suspensión. Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon™ de 10 μl están listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de varios pocillos.
Especificaciones
Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido | |
Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar | |
ADN plasmídico, ARNip sintético | |
Sistema de transfección Neon™ | |
25 x 2 | |
Sistema de transfección | |
Sí | |
2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula | |
10 µl |
El kit de sistema de transfección Neon™ de 10 µl incluye el tampón de resuspensión R de 1 ml, el tampón de resuspensión T de 1 ml y el tampón electrolítico E de 75 ml en una caja, y 25 puntas de liberación de reacción y 5 tubos de electroporación en otra caja diferente. Consulte el manual del usuario del sistema de transfección Neon™ para obtener instrucciones sobre el protocolo. Almacene la caja de tampones a 4 °C y la caja de tubos y puntas a temperatura ambiente. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Electroporación | |
Transfección | |
Neón™ | |
25 × 2 reacciones | |
Temperatura ambiente | |
Sistema de transfección Neon™ |
Título del producto
Invitrogen™ Kit Neon™ Transfection System de 10 μl > 25 x 2 reacciones