Learn More
Invitrogen™ Kit Neon™ Transfection System de 10 μl
Kit de sistema de transfección Neon™ de 10 μl
742.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético
Transfection Technique Electroporación
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10698888
Ver documentos
Invitrogen™
MPK1025
25 x 2
742.00€
cada uno
10124334
Ver productos accesorios Ver documentos
Invitrogen™
MPK1096
96 x 2
2080.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El kit de sistema de transfección Neon™ de 10 μl se ha diseñado específicamente para su uso con el MPK5000. Utilice este kit para volúmenes de transfección de 10 μl, que contengan 5 × 104– 2 × 105 células adherentes o 1 × 105 – 5 × 105 células de suspensión. Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon™ de 10 μl están listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de varios pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Electroporación
Transfección
Sistema de transfección
Temperatura ambiente
Sistema de transfección Neon™
Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
ADN plasmídico, ARNip sintético
Sistema de transfección Neon™
Neón™
2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Kit Neon™ Transfection System de 10 μl