missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ Bomba de vacío de diafragma Neuberger N 920 G con enchufe de la UE

bomba de diafragma resistente a productos químicos sin aceite con control de velocidad integrado para ajustar la velocidad de la bomba a sus requisitos de proceso específicos. Cuenta con un lastre de gas, cabezales de PPS, diafragmas con revestimiento de PTFE y válvulas FFPM.

Marca:  KNF™ 302473/057335

Código de producto. 15720868

  • 3075.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Vacío final (máx.): 2 mbar (abs)
  • Control de velocidad ajustable
  • Alta velocidad de succión, especialmente en el intervalo de vacío bajo
  • Perfecta para gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos
  • Funcionamiento limpio y sin aceite al 100 %
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
KNF™ Bomba de vacío de diafragma Neuberger N 920 G con enchufe de la UE > Caudal: 21 l/min;

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado