Learn More
Gibco™ El medio Neurobasal™-A sin rojo fenol
Medio Neurobasal™-A, sin rojo de fenol
Marca: Gibco™ 12349015
97.18 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El medio Neurobasal™-A sin rojo de fenol es un medio basal que satisface las necesidades especiales de las células neuronales posnatales y adultas cuando se utiliza con el suplemento GIBCO™ B-27™ pero sin rojo de fenol. El medio Neurobasal™-A puede utilizarse para cultivar las células neuronales de hipocampo, corteza y otras regiones del cerebro. El medio Neurobasal™-A permite mantener, tanto a corto como a largo plazo, poblaciones homogéneas de células neuronales sin la necesidad de una capa de alimentación de astrocitos.Utilice el medio Neurobasal™-A sin rojo de fenol para aplicaciones en las que la presencia de rojo de fenol interfiera con los resultados.
Añada sus propios complementos
Ninguno de los medios Neurobasal™ contiene L-glutamina, L-ácido glutámico o ácido aspártico. Los medios Neurobasal™ deben suplementarse con 0,5 mM de L-glutamina o suplemento GlutaMAX™-I, así como con un suplemento carente de suero (como suplemento B-27™ o suplemento N-2) o con suero. Para la siembra en placa inicial, debe agregar 25 μM de ácido glutámico.
Pruebas de control de calidad
Todos los medios Neurobasal™ se someten a pruebas para comprobar el pH, la osmolalidad, las endotoxinas y la ausencia de contaminación por hongos y bacterias.
También ofrecemos el medio Neurobasal™-A con rojo de fenol.
El medio Neurobasal™-A se ha optimizado para neuronas cerebrales posnatales y adultas. Para neuronas prenatales y embrionarias en crecimiento, proporcionamos un medio Neurobasal™.
Consulte toda la línea de productos Neurobasal™.
Obtenga más información acerca de los productos de cultivo celular neuronal de Invitrogen en www.invitrogen.com/neuralculture.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Líquido | |
Sin rojo de fenol | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Cultivo de células neuronales | |
Medio Neurobasal | |
500 mL | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2337333 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12349015 |
2423521 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12349015 |
2423523 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12349015 |
2517689 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12349015 |
2517691 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12349015 |