Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
Marca:  Nickel Electro™ 508
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12717366
  • 42.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin grietas
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Níquel
Placa de evaporación
16 mm
100 ml
Redondo
Brillo
90 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes > Dimensiones: 90 diám. x 16 mm de Al