Learn More
Nickel Electro™ Crisol de níquel
El crisol de níquel Nickel Electro™ no tiene grietas y es adecuado para temperaturas de hasta 350 °C.
Marca:  Nickel Electro™ 25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11489589
Descripción
Descripción
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin fisuras
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Especificaciones
Níquel
1,5 mm
30 mm
Cada uno
15 mL
30 mm
Crisol
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Crisol de níquel >