Learn More
Bochem™ Crisoles de níquel
Marca:  Bochem™ 8125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10209170
  • 83.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Níquel
45mm
Crisol
50 ml
45mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Crisoles de níquel > Capacidad: 50 ml