Learn More
Níquel(II) carbonato (básico) hidrato, típicamente 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369237
Níquel(II) carbonato (básico) hidrato, típicamente 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369237
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11369237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040106.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Ajustador de pH para chapado en níquel, catalizadores, colores y esmaltes cerámicos
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155775-31-8
Fórmula molecular CH4Ni3O7
Peso molecular (g/mol) 304.12
Número MDL MFCD00016262
Clave InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
Nombre IUPAC níquel(3+);carbonato;hidróxido;hidrato
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.18 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Green powder
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY21K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
Número de loteU29K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
Número de loteT22K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
Número de loteC12P36 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040106.30,040106.A1
Número de loteF12H28 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040106.30,040106.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Níquel(II) carbonato (básico) hidrato, típicamente 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >