Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11361839
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361839
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11361839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012514.36
Solicitar formato a granel o personalizado
En el niquelado, como mordiente en el teñido y la impresión de textiles
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Número MDL MFCD00149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NiSO4·6H2O
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6517
Información de solubilidad Very soluble in water,ethanol,ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.86 (154.77 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 2.07 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP18L039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Catalog Number012514.A3,012514.36
Número de loteZ19K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog Number012514.A3,012514.36
Número de loteM16L007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Catalog Number012514.A3,012514.36
Número de loteW26K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number012514.A3,012514.36
Número de loteU22K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number012514.A3,012514.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) sulfate hexahydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >