Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3043
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Curved | |
145 mm | |
Blunt |
Nickel-plated Steel | |
Pinzas |
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps > Longitud: 145mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido