Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11324808
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324808
25 m
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Código de producto. 11324808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043132.G9
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,75 g/m, templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (Metals basis)
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,75g/m, templado: suave
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY22K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
Número de loteW24K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
Número de loteN06K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
Número de loteN06K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
Número de loteN06K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel wire
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, 99,98% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >