Learn More
Hach™ Nitrification Inhibitor for BOD, Formula 2533™
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate. Use two shots (0.16g) in a 300mL sample to inhibit nitrogenous oxygen demand in the BOD test.
Marca:  Hach™ 253335
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12066802
  • 77.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Blanco
Inhibidor de nitrificación
Prueba de DBO
35 g
Prueba de DBO
TCMP - 2-cloro-6 (triclorometilo) piridina (N-serve), recubierta en un sustrato inerte
Polvo
200
300 mL
Fórmula 2533™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.