Learn More
Hach™ Nitrification Inhibitor for BOD, Formula 2533™
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate. Use two shots (0.16g) in a 300mL sample to inhibit nitrogenous oxygen demand in the BOD test.
Marca:  Hach™ 253334
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15648115
  • 442.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Blanco
Inhibidor de nitrificación
Prueba de DBO
500 g
Prueba de DBO
TCMP - 2-cloro-6 (triclorometilo) piridina (N-serve), recubierta en un sustrato inerte
Polvo
2500
300 mL
Fórmula 2533™