Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de nitrilo
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Color:
Verde
Modelo:
948
953
Descripción
- Composición de nitrilo para ofrecer resistencia mecánica y química a una amplia variedad de productos, como aceites, grasas, hidrocarburos, detergentes y multitud de disolventes.
- Evitar el contacto con disolventes que contengan cetonas.
- Adecuado para la preparación de alimentos en la que se utilizan productos grasientos y para la producción de pinturas y barnices.
- Interior de borra de algodón para hacerlos cómodos y fáciles de quitar y poner.
- Acabado de patrón en relieve para un buen agarre en entornos grasientos y húmedos.
- Gran elasticidad y movilidad.
- Guantes de seguridad de categoría III.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/02/07/0042, número de declaración CE 0075/797/162/02/07/0042 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Color | Verde |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Nitrilo, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |
Grosor (métrico) | 0,4 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, automoción, aviación, construcción, restauración, química, alimentación, limpieza industrial, trabajos con hierro y acero, mantenimiento, pesca en alta mar, petroquímica, impresión, servicios, construcción de buques, transporte, servicios públicos y tratamiento de aguas. |
Material de revestimiento | Borra de algodón |
Mostrar más |
Título del producto
Honeywell Safety Products™ Guantes de nitrilo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido