Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Extralargos de 40,6 cm (16 pulg) para proteger los codos
- Ambidiestro
- No estéril
- Texturizada, sin polvo, sin látex
- Propiedades de ESD
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
- Puño con reborde
- Embalaje fácil de abrir sin partículas
- Guante doble
- Ideal para entornos controlados y críticos, producción y fabricación, laboratorios e I+D
Certifications
Marcado CE
Compliance
Norma de guantes EN420:2003, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1, 2 y 3:2003.&
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-7079 | Certificado de conformidad | 25/03/2025 | BNAL-L |
24-7083 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BNAL-L |
24-7082 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BNAL-L |
24-7081 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BNAL-L |
24-7038 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BNAL-L |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
33Hours
10Minutes
1Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 92%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction