Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL Código de producto.: 13137196
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL
BIOPHARMA
Código de producto. 13137196
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 13137196
Marca: Ansell BNALS
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nitrile 16 in. elbow length gloves are resistant to a range of chemicals and reduce the risk of cross contamination.
  • Extralargos de 40,6 cm (16 pulg) para proteger los codos
  • Ambidiestro
  • No estéril
  • Texturizada, sin polvo, sin látex
  • Propiedades de ESD
  • Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
  • Puño con reborde
  • Embalaje fácil de abrir sin partículas
  • Guante doble
  • Ideal para entornos controlados y críticos, producción y fabricación, laboratorios e I+D
Certifications
Marcado CE
Compliance
Norma de guantes EN420:2003, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1, 2 y 3:2003.&
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Color Blanco
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,3 mil
Grosor (métrico) 0.16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BNAL-S
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote24-7074 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/04/2025 Catalog NumberBNAL-S
    Número de lote24-7101 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/04/2025 Catalog NumberBNAL-S
    Número de lote24-7106 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/04/2025 Catalog NumberBNAL-S
    Número de lote24-7054 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/03/2025 Catalog NumberBNAL-S
    Número de lote24-7075 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBNAL-S
    Título del producto
    Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL >