Learn More
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC Código de producto.: 15238168
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC
Código de producto. 15238168
XS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 15238168
Marca: Ansell BIOTACXS
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de sala limpia sin látex y sin polvo son flexibles y resistentes a una amplia gama de productos químicos.
  • Longitud de 30 cm (12 pulg)
  • Ambidiestro
  • AQL 1,5
  • Con textura de dedo, sin polvo
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Propiedades de ESD
  • Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
  • Adecuados para entornos de producción y fabricación, controlados y críticos, laboratorios y I+D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BIOTAC-XS
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Título del producto
    Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC >