Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS Código de producto.: 12715845
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
BIOPHARMA
Código de producto. 12715845
9
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Código de producto. 12715845
Marca: Ansell BEXS90
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo sin látex son específicos para cada mano y resistentes a una gran variedad de productos químicos. Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
  • 12 pulg. (30 cm) específico para la mano
  • Nitrilo esterilizado irradiado con rayos gamma
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Hipoalergénico
  • Propiedades antiestáticas
  • Ausencia de agujeros 1,5
  • Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin acelerador
  • Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,6 mil
Grosor (métrico) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BEXS90
Serie BioClean BEXS™
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de loteN32211039 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Número de loteN32211028 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Número de lote21-2369 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha16/12/2022 Catalog NumberBEXS-90
    Número de loteN32211039 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Número de loteN32211028 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Título del producto
    Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS >