Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BFAP BioClean™ Fusion
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descrizione
- 29 cm ambidiestro
- Para sala limpia no estéril
- Superficie de los dedos texturizada para un agarre seguro
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde
- Propiedades de ESD
- Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
- Ausencia de agujeros 1,5
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 4
- De acuerdo con la norma ISO 2859
- Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/CCE Artículo 11b.
Specifica
Specifica
Certificaciones/conformidad | ISO 11137-1:2006 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003, EN374-1, 2 y 3:2003, EN455-2:2009 |
AQL | 1.5 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Policloropreno |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex BioClean Fusion
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
14Hours
7Minutes
31Seconds
27
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BFAP BioClean™ Fusion >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto