Learn More
Ansell Velos faciales de microflujo BioClean™
Velos faciales para salas limpias suaves y no estériles con cinta para la cabeza y pieza nasal, fabricados mediante unión ultrasónica bioquímica.
Marca: Ansell BFV05
531.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.50000kg
Descripción
- Velo:Material no tejido de unión térmica y que suelta poca pelusa
- Unión:Poliéster hidroentrelazado blanco
- Pieza nasal:Totalmente integrada, flexible, revestida de aluminio maleable con plástico
- Cinta para la cabeza:Poliéster tubular
- L × An:375 × 330 mm
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Diadema | |
Estándar | |
BFV05 | |
Clase 10000/ISO 7 | |
85 % (PFE) | |
15 in | |
100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
Blanco | |
Polietileno | |
No estéril | |
ISO 2859 | |
Sí | |
Sí | |
37,5 cm | |
Velo facial de microflujo BioClean™ |