Learn More
Ansell Velos faciales de microflujo BioClean™
Velos faciales para salas limpias suaves y no estériles con cinta para la cabeza y pieza nasal, fabricados mediante unión ultrasónica bioquímica.
825.00€ - 875.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Polietileno |
Tamaño | Estándar |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Fastening Type | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fastening Type | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15258158
|
Ansell
BFV05 |
Diadema | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
825.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15268158
|
Ansell
BFV06 |
A presión | 50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por caja de cartón revestida (500 unidades) |
875.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Velo:Material no tejido de unión térmica y que suelta poca pelusa
- Unión:Poliéster hidroentrelazado blanco
- Pieza nasal:Totalmente integrada, flexible, revestida de aluminio maleable con plástico
- Cinta para la cabeza:Poliéster tubular
- L × An:375 × 330 mm
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Polietileno | |
No estéril | |
ISO 2859 | |
Sí | |
15 in | |
Velo facial de microflujo BioClean™ |
Blanco | |
Estándar | |
Velo | |
Clase 10000/ISO 7 | |
Sí | |
37,5 cm |