Learn More
Ansell Velos faciales de microflujo BioClean™
Velos faciales para salas limpias suaves y no estériles con cinta para la cabeza y pieza nasal, fabricados mediante unión ultrasónica bioquímica.
Marca: Ansell BFV06
567.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.60000kg
Descripción
- Velo: Material no tejido de unión térmica y que suelta poca pelusa
- Unión: Poliéster hidroentrelazado blanco
- Pieza nasal: Totalmente integrada, flexible, revestida de aluminio maleable con plástico
- Cinta para la cabeza: Poliéster tubular
- L×An: 375 mm (15 pulg)×330 mm (13 pulg)
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
A presión | |
Estándar | |
BFV06 | |
Clase 10000/ISO 7 | |
16% (PFE) | |
15 pulg | |
50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por caja de cartón revestida (500 unidades) |
Blanco | |
Polietileno | |
No estéril | |
ISO 2859 | |
Sí | |
Sí | |
37,5 cm | |
Velo facial de microflujo BioClean™ |