Learn More
Nitrobenceno d5, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
54.00€ - 177.00€
CAS | 4165-60-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 128.14 |
Número MDL | MFCD00044415 |
Clave InChI | LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N |
Sinónimo | nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard |
PubChem CID | 123210 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenceno |
SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10752011
|
Thermo Scientific Acros
|
5 g | Frasco de vidrio |
54.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10144180
|
Thermo Scientific
|
10g | Frasco de vidrio |
90.20€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10645222
|
Thermo Scientific Acros
|
25 g | Frasco de vidrio |
177.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMRIdentificadores de productos químicos
4165-60-0 | |
128.14 | |
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N | |
123210 | |
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O |
C6H5NO2 | |
MFCD00044415 | |
nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenceno |
Especificaciones
Nitrobenzene-d5 | |
De incoloro a amarillo | |
98,5% mín | |
C6H5NO2 | |
MFCD00044415 | |
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenceno | |
123210 | |
NMR |
Líquido | |
99 atom % D | |
4165-60-0 | |
C6D5NO2 | |
nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard | |
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O | |
128.14 | |
128.15 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 224-014-3
- Nitrobenzene-d5
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only