Learn More
Bel Art™ Semigradillas para tubos de microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire
Diseño compacto que ahorra espacio en baños de agua, campanas de flujo laminar y campanas extractoras.
27.76€ - 28.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Semigradilla para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | White |
Material | Polipropileno |
Forma | Square |
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10607355
|
Bel Art™
F18748-0013 |
42 |
27.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10402315
|
Bel Art™
F18748-0020 |
20 |
28.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Gradillas de plástico de polipropileno
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo | |
White | |
Square | |
Yes, When Empty | |
L x An x Al: 12,8 x 10,5 x 7,2 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
3 niveles | |
No estéril | |
12,8 x 10,5 x 7,2cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel Art™ Semigradillas para tubos de microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire