Learn More
Bel Art™ Semigradillas para tubos de microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire
Diseño compacto que ahorra espacio en baños de agua, campanas de flujo laminar y campanas extractoras.
Marca:  Bel Art™ F18748-0013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10607355
  • 27.76€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Gradillas de plástico de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 &°C (250 &°F)
Especificaciones
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (10 a 13 mm)
42
3 niveles
No estéril
L x An x Al: 12,8 x 10,5 x 7,2 cm
13 mm
5 x 7
White
Polipropileno
Square
Yes, When Empty
Para tubos de ensayo de 10 a 13 mm de tamaño
12,8 x 10,5 x 7,2cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel Art™ Semigradillas para tubos de microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire > Para tubos de ensayo de 10 a 13 mm de tamaño; 42 puestos