Learn More
Thermo Scientific™ Non-Filtered Extended Length Pipette Tips
Ensure a better seal with the pipetter module, for higher accuracy and precision.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060973
38.00 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11425748
  • 47.50€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
The Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette Tips reduce the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI).
Ventajas
  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Finntip Flex 10 ml Ext, sin filtro, estériles, a granel
Sin filtro
Finntip Flex 10 ml Ext
26,7cm
Rojo
FinnTip™ Flex
1000 μl
Estéril
10,5 in
A granel
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Certificado de calidad