Learn More
Thermo Scientific™ Non-Filtered Extended Length Pipette Tips
Ensure a better seal with the pipetter module, for higher accuracy and precision.
47.50€ - 86.15€
Especificaciones
filtradas por Sin filtro
Modelo Finntip Flex 10 ml Ext
Longitud (imperial) 10,5 in
Longitud (métrico) 26,7cm
Formato A granel
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10715305
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
94060970
10 ml No estéril
86.15€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11425748
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
94060973
1000 μl Estéril
47.50€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette Tips reduce the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI).
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Especificaciones
Especificaciones
Sin filtro
10,5 in
A granel
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Certificado de calidad
Finntip Flex 10 ml Ext
26,7cm
Rojo
FinnTip™ Flex