Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos
Fabricadas sin tratamiento en la superficie para crear una baja unión biomolecular para aplicaciones de cribaje bioquímico sensibles. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos sin tratamiento Greiner Bio One™ están disponibles en poliestireno o polipropileno con una gama de diseños de pocillo.
Marca: Greiner Bio-One 651101
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
- Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
- Los modelos con diseño de chimenea permiten que cada pozo permanezca encendido su propia disminución del riesgo de contaminación cruzada y contaminación cruzada de las muestras
Especificaciones
alfanumérico | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
234 μl | |
Sí | |
-20°C a +60°C |
DIN ISO 9001 | |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
Sin tratar | |
V | |
100/caja |
Título del producto
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos > Transparente; volumen: 234UL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido