Learn More
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Marca: Invitrogen™ AM12400
96.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos para microcentrífuga Ambion™ tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa. Tienen un diseño de sello positivo que resiste temperaturas de entre -90 °C y +120 °C, y cuentan con unas prácticas marcas de graduaciones.
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Tubo para microcentrífuga sin ARNasa |
1,5 mL | |
500 tubos | |
Ambion™ | |
Sin ARNasa, sin ADNasa | |
Tapón a presión | |
Sí | |
Graduated |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
H23585 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | AM12400 |
G23571 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | AM12400 |
G23572 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | AM12400 |
H23597 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | AM12400 |
H23612 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | AM12400 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora