Learn More
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes
Estos tubos de microcentrífugas tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
123.00€ - 204.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ambion™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo de superficie Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo de superficie Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10259544
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12350
0,5 ml Graduated, low-binding 500 tubos
152.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10499034
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12300
0,5 ml Graduated 1000 tubos
204.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10676825
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12450
1,5 ml Graduated, low-binding 250 tubos
123.00€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10409044
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12400
1,5 mL Graduated 500 tubos
149.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10318574
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12475
2 mL Graduated, low-binding 250 tubos
129.00€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10371235
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM12425
2 mL Graduated 500 tubos
147.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos para microcentrífuga Ambion™ tienen una superficie de bajo nivel de unión y antiadherente, y están libres de ARNasa y ADNasa.
  • Superficie antiadherente y de bajo nivel de unión.
  • Certificadas como libres de ADNasa y ARNasa.
  • El diseño de sellado positivo soporta temperaturas de entre -90° y 120 °C.
  • Marcado con cómodas graduaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Almacenar a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente
Autoclavable
Sí
Polipropileno
Ambion™
Sin ARNasa, sin ADNasa
Tapón a presión
Tubo para microcentrífuga sin ARNasa
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Tubos para microcentrífuga sin ARNasa, antiadherentes