Learn More
Masterflex™ Norprene Tubing
Suitable for applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance.
Marca: Masterflex™ 06410-07
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuados para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y la luz ultravioleta (UV).
- No conductivos.
- Termosellables.
- No envejecen.
- Sin oxidantes.
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis.
- Color negro opaco.
Especificaciones
Farmacopea europea; NSF-51; 3A; sin DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; sin ftalato; USP | |
6,4 mm | |
12,7 mm | |
3,175 mm | |
Autoclave | |
19 psi |
Esterilizables en autoclave | |
Norprene | |
15,2 mm | |
-60 °C | |
Negro | |
de 135 °C |