Learn More
Masterflex™ Norprene Tubing
Suitable for applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance.
157.00€ - 238.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Farmacopea europea; NSF-51; 3A; sin DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; sin ftalato; USP |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Norprene |
Longitud global (métrico) | 15,2 mm |
Grosor (métrico) | 3,175 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15416643
|
Masterflex™
06410-03 |
3,2 mm | 3,175 mm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15456643
|
Masterflex™
06410-07 |
6,4 mm | 3,175 mm |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Suitable for applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance.
- Nonconductive.
- Heat-sealable.
- Nonaging.
- Nonoxidizing.
- Superior acid and alkali resistance.
- Opaque black.
Especificaciones
Farmacopea europea; NSF-51; 3A; sin DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; sin ftalato; USP | |
Norprene | |
3,175 mm | |
Autoclave | |
de 135 °C |
Esterilizables en autoclave | |
15,2 mm | |
-60 °C | |
Negro |