Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 1-well
Intervalo de separación: De 20 a 200 kd; tipo de separación: Desnaturalizante, nativa; para su uso con: Cubeta de minigel, XCell SureLock Mini
Marca: Invitrogen™ EC6021BOX
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
- Proporciona una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas
- Geles envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
- Compatibles con la mayoría de patrones de proteínas; aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Para obtener unos resultados óptimos, la mayoría de los geles de Tris-glicina Novex se deben almacenar a 4 °C y se deben utilizar en un tiempo de ocho semanas desde la compra
- Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
- No contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Volumen de carga de muestras: 700μl; pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Una caja contiene 10 geles. Almacenar en el refrigerador (2–8° C). No la congele. La vida útil es de 8 meses. | |
Del 4 al 20 % | |
1,0 mm | |
Gradiente Page | |
proteína | |
Desnaturalización, nativa | |
Peso molecular | |
Unidad | |
Novex™ | |
Pocillo 1D | |
8 cm | |
8 cm |
Depósito de minigel, XCell SureLock Mini | |
Mini | |
Tris-Glicina | |
700 µl | |
De 20 a 200 kDa | |
1 pocillo | |
Novex™ | |
Hielo húmedo | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
12112644 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC6021BOX |
13010740 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC6021BOX |
13011543 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC6021BOX |
12111253 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC6021BOX |
13062580 | Certificado de análisis | 15/04/2017 | EC6021BOX |