Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción con plata SilverXpress™
La tinción se completa en poco más de una hora
Marca: Invitrogen™ LC6100
285.00 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Includes: Este kit contiene suficientes reactivos para teñir 25 minigeles. Contiene: Sensibilizador de 125 ml, equipo de tinción A de 125 ml, equipo de tinción B de 125 ml, revelador de 125 ml, solución taponadora de 125 ml
Descripción
El kit de tinción con plata SilverXpress™ es un kit de tinción de plata de gran sensibilidad que ofrece una sensibilidad del nivel de nanogramos con un fondo mínimo. El protocolo fácil de seguir requiere menos tiempo total que Coomassie™ estándar.
- Tinción de proteínas de alta sensibilidad
- Fondos transparentes
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Este kit contiene suficientes reactivos para teñir los 25 minigeles contiene: 125 ml Sensitizer 125 ml Stainer A 125 ml Stainer B 125 ml Developer 125 Stopper solution almacene el kit en 2°C a 8°C. estable durante 6 meses cuando se almacene bajo estas condiciones. |
|
Colorimétrico | |
Kit de tinción para geles de proteínas | |
1 kit | |
proteína |
Detección en gel | |
Tinción con plata SilverXpress | |
SilverXpress™ | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- SilverXpress Silver Staining Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate, Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide, Glutaraldehyde, Formaldehyde
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3103940 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC6100 |
3065352 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC6100 |
3029742 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC6100 |
3085007 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC6100 |
2462500 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC6100 |