Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 20%
Novex™ TBE Gels 20% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marca:  Invitrogen™ EC63152BOX
187.80 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12060086
  • 313.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Descripción
Descripción
Novex™ TBE Gels 20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 15–50 bp.
  • Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
  • Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock
  • Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles
Almacenar a 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
15 to 50 bp
10 geles/caja
Hielo húmedo
Novex TBE Gels, 20%, 12-well
20 %
Gel de TBE
12 pocillo
Double-stranded DNA (dsDNA)