Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Marca: Invitrogen™ EC68855BOX
341.05 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles. Los geles Novex TBE-Urea tienen una vida útil de entre cuatro y ocho semanas dependiendo del tipo de gel.
Descripción
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 15% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 10–40 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
- Estos geles están optimizados para el análisis y la purificación de productos que van desde 20 a 800 bases, lo que los convierte en una opción ideal para el análisis y la purificación de oligonucleótidos sintéticos, ensayos de protección de ARNasa (RPA), estudios de transcripción in vitro y análisis Northern blot
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se elaboran con reactivos de alta pureza, incluidos base Tris, ácido bórico, EDTA, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS, y 7M de urea.
- Un estricto control de calidad garantiza que los geles y los tampones estén libres de ARNasa y ADNasa.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
Especificaciones
• El número de catálogo se refiere a una sola caja de 10 geles • Los geles Novex™ TBE-Urea tienen una vida útil de 4 a 8 semanas, dependiendo del tipo de gel Almacenar a 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE-Urea | |
De 20 bp a 800 bp | |
10 geles/caja | |
Hielo húmedo |
Novex TBE-Urea Gels, 15%, 15-well | |
15% | |
Gel de TBE | |
15 pocillo | |
Single-stranded DNA Oligos/RNA |