Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento SDS Tris-Glicina Novex™ (10X)
Formulado para la separación de proteínas, en su estado desnaturalizado, en geles Tris-glicina Novex
56.00€ - 302.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tampón de procesamiento |
---|---|
Concentración | 10 X |
Línea de productos | Novex™ |
Includes: Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Requires: Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11559066
|
Invitrogen™
LC2675 |
500 ml |
56.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10040173
|
Invitrogen™
LC26754 |
4 x 1 l |
275.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11569066
|
Invitrogen™
LC26755 |
5 l |
302.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los geles de Tris-glicina proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas dependiendo del porcentaje de gel utilizado.
- Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
- Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Tampón de procesamiento | |
10 X | |
Novex™ |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Contiene: Tampón de desarrollo Tris-glicina SDS Novex™ (10X), 500 ml
Almacenamiento: de +Â 4Â °C a 25Â °C
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto.