Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento SDS Tris-Glicina Novex™ (10X)
Formulado para la separación de proteínas, en su estado desnaturalizado, en geles Tris-glicina Novex
Marca:  Invitrogen™ LC26755
178.73 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11569066
  • 302.00€ / 5 litros
Explore más ofertas especiales
Includes: Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Requires : Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Descripción
Descripción
Los geles de Tris-glicina proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas dependiendo del porcentaje de gel utilizado.
  • Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
  • Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de procesamiento
Geles de Tris-glicina Novex™
Novex™
10 X
Líquido
5 l
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3040239 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberLC26755
Número de lote2485835 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Número de lote2485836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Número de lote2500499 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Número de lote2519694 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    2
    Minutes
    51
    Seconds
    31
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento SDS Tris-Glicina Novex™ (10X) > 5L