Learn More
Invitrogen™ Novex™ Zymogram Developing Buffer (10X)
Para su uso con geles de zimograma Novex
Marca: Invitrogen™ LC2671
Descripción
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente | |
10 X | |
Tampón de desarrollo de zimograma | |
Novex™ | |
Temperatura ambiente |
Tampones de desarrollo | |
Zimograma | |
Geles de zimograma Novex™ | |
500 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3059115 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC2671 |
2475012 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC2671 |
2508676 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC2671 |
2553745 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC2671 |
2639284 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC2671 |