Learn More
Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
Used in common research applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-96751
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cells are supplied in 2mL quantities (about 1 x 106 cells/mL) in freezing media (60% DMEM, 20% FBS, 20% DMSO)
- Gene ID: 23405
- Gene symbol: DICER1
Recommended Storage
Store in gas phase of liquid nitrogen
Servicio Técnico
6 Months
Especificaciones
Store in gas phase of liquid nitrogen | |
Dicer knockout Mouse embryonic stem cells | |
2mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells > Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido